Merck
723290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClINO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
162-167 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)