Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
mp
282-286 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
FC1=C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
InChI key
GHASVSINZRGABV-XZQGXACKSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C, 98% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 282-286 °C (dec) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 170-176 °C (lit.) | mp 280-285 °C (dec.) (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?