Merck
723215
Sigma-Aldrich
10-Undecenyl 2-bromoisobutyrate
>95%
Synonim(y):
Allyl-type (long chain) initiator
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H27BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450
gęstość
1.080 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H27BrO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-14(17)15(2,3)16/h4H,1,5-13H2,2-3H3
Klucz InChI
RHLOSBPISIVGMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Viktor Heinrichs et al.
PloS one, 13(4), e0195180-e0195180 (2018-04-07)
Living animal cells are strongly influenced by the mechanical properties of their environment. To model physiological conditions ultrasoft cell culture substrates, in some instances with elasticity (Young's modulus) of only 1 kPa, are mandatory. Due to their long shelf life
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)