Merck
722863
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium-13C3,d9 iodide
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(13CD3)3S(I)O
Masa cząsteczkowa:
232.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
95% (CP)
mp
208-212 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[I-].[2H][13C]([2H])([2H])[S+](=O)([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1+1D3,2+1D3,3+1D3;
Klucz InChI
BPLKQGGAXWRFOE-PGPWJICYSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)