Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł |
Informacje o tej pozycji
248,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: nickel
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
density
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥99.99% trace metals basis | description anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade anhydrous | grade - |
| mp 963 °C (lit.) | mp 963 °C (lit.) | mp - | mp - |
| density 5.098 g/mL at 25 °C (lit.) | density 5.098 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.55 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) bromide
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
target_organs
Respiratory Tract
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13462-88-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?