Przejdź do
722162
Cbz-3-Bromopyrrolidine
Synonim(y):
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
324,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
324,75 zł
Cena katalogowa433,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.557
density
1.396 g/mL at 25 °C
functional group
bromo, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI key
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
65465569631547749
description
-
description
95%
description
97%
description
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.557
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
solid
form
powder
form
solid
density
1.396 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
functional group
bromo, phenyl
functional group
phenyl, hydroxyl
functional group
ketone
functional group
aldehyde, ester
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)