Merck
721670
Sigma-Aldrich
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12BF3KNO
Masa cząsteczkowa:
317.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
248-253 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12BF3NO.K/c16-15(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(20)19-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2,(H,19,20);/q-1;+1
Klucz InChI
RDEFKKXMPRJFFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)