Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % D
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 13C, 98 atom % D | description 98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 97 atom % D, 98 atom % 13C, 98% (CP) | description 99 atom % D, 99 atom % 13C |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| isotopic purity 98 atom % D, 98 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D | isotopic purity 97 atom % D, 98 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 99 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+14 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| mp 284 °C (dec.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 314.5 °C (dec.) | mp 289 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?