Merck
721255
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16ClO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.312
gęstość
1.525 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COCCOCCOC(=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H15ClO6S/c1-17-6-7-18-8-9-19-12(14)10-4-2-3-5-11(10)20(13,15)16/h2-5H,6-9H2,1H3
Klucz InChI
TVQUWKKLSJIKOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup