Merck
721190
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(tributylstannyl)benzene
Synonim(y):
1,3-Bis(tributylstannanyl)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H58Sn2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.520
gęstość
1.148 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(c1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6H4.6C4H9.2Sn/c1-2-4-6-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-3,6H;6*1,3-4H2,2H3;;
Klucz InChI
ASPLJNIVVPATHK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of covalent analogs of DNA base pairs and triplets from 9-benzyl-6-chloropurine via a Stille cross-coupling reaction
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3