Key Documents
721107
Zinc oxide, dispersion
nanoparticles, <120 nm particle size (DLS), <35 nm avg. part. size (APS), 40 wt. % in butyl glycol
Synonim(y):
NanoSunguard™ in butyl glycol
About This Item
Postać
nanoparticles
stężenie
40 wt. % in butyl glycol
wielkość cząstki
<120 nm (DLS)
śr. rozm. cząst.
<35 nm (APS)
tw
>170 °C
gęstość
1.37 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)