Merck
720976
Sigma-Aldrich
Bis(11-cyanoundecyl) disulfide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H44N2S2
Masa cząsteczkowa:
424.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
30-34 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
Klucz InChI
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)