Merck
720798
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
≥95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-8-4-7(9(12)13)3-2-6(8)5-10-11/h2-5,12-13H,1H3
SMILES string
Cn1ncc2ccc(cc12)B(O)O
InChI key
OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
assay
≥95%
form
solid
mp
277-283 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)