Merck
72078
Sigma-Aldrich
(−)-α-Neoclovene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1S,7aS)-1,2,3,6,7,7a-Hexahydro-2,2,4,7a-tetramethyl-1,3a-ethano-3aH-indene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −79±2°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508
gęstość
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CCC[C@@]2(C)C3CC[C@@]12CC3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-8-14(4)12-7-9-15(11,14)10-13(12,2)3/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12?,14-,15+/m0/s1
Klucz InChI
ZCJQJJWNFDNQGZ-JQXSQYPDSA-N
Inne uwagi
Rearrangement product of caryophyllene[1]; Main volatile constituent of ginseng[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W. Parker et al.
Journal of the Chemical Society, 2634-2634 (1969)
K. Yoshihara et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 2078-2078 (1975)