Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
mp
82-86 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
InChI key
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| assay ≥95% | assay 95% | assay ≥95% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 82-86 °C | mp 179-184 °C | mp 157-161 °C |
| form powder or crystals | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?