Merck
720003
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
97%
Synonim(y):
2-Chloro-3-iodo-5-pyridinamine, 6-Chloro-5-iodo-3-pyridinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClIN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
115-125 °C
ciąg SMILES
Nc1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H4ClIN2/c6-5-4(7)1-3(8)2-9-5/h1-2H,8H2
Klucz InChI
QLJRHAUYZGWXDE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)