Kluczowe dokumenty
717886
Ethyl 5-amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11BrN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
125-130 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1noc(N)c1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O3/c1-2-17-12(16)10-9(11(14)18-15-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2,14H2,1H3
Klucz InChI
LVVCDJIULDZABU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)