Merck
717509
Sigma-Aldrich
Potassium benzo[b]thiophen-2-yl-2-trifluoroborate
95%
Synonim(y):
Potassium 2-benzothiophenetrifluoroborate, Potassium benzothiophene-2-trifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BF3KS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5BF3S.K/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-5H;/q-1;+1
Klucz InChI
ARGVKIMBMAAMJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)