Merck
716901
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
stężenie
≥1800.0 μg/mL
śr. × dł.
10 nm × 41 nm ± 10%
zanieczyszczenia
<0.0001% CTAB
średnica
10 nm
pH
6-8
gęstość
1 g/mL at 25 °C
λmaks.
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Właściwości fizyczne
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)