Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
form
powder
mp
96-100 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 716618-1G | 04061825592749 |