Merck
716286
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-2-iodoacrolein
97%
Synonim(y):
2-Iodo-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
73-77 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
Klucz InChI
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)