Kluczowe dokumenty
716200
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H8BNO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
mp
195-200 °C
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Klucz InChI
QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
Reactant for:
- Preparation of chromen-4-ones as DNA-dependent protein kinase inhibitors
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)