Kluczowe dokumenty
716146
[FeCl2bis(dppbz)]
95%
Synonim(y):
1,2-Phenylenebis[diphenyl]phosphine iron complex, FeCl2(dppbz)2
About This Item
Próba
95%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
228-236 °C
ciąg SMILES
Cl[Fe]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5.c6ccc(cc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/2C30H24P2.2ClH.Fe/c2*1-5-15-25(16-6-1)31(26-17-7-2-8-18-26)29-23-13-14-24-30(29)32(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;;;/h2*1-24H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
LSSVPSLVWGKHSR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- Negishi coupling of alkyl halides with arylaluminum reagents
- Fluoroaromatic coupling reactions
- Negishi coupling of benzyl halides and phosphates
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)