Merck
714275
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-methylbutyric acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Synonim(y):
L-Azidovaline cyclohexylammonium salt, N3-Val-OH CHA salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3O2·C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (CE)
Postać
crystals
aktywność optyczna
[α]/D -34.0±2.0°, c = 1 in methanol
skład
carbon, 53.4-55.6%
nitrogen, 22.5-23.7%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
Klucz InChI
YMXXCNHHCIMTCV-VWMHFEHESA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3