Merck
714259
Sigma-Aldrich
(S)-2 Azido-3-(3-indolyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
L-Azidotryptophan cyclohexylammonium salt, N3-Trp-OH CHA salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N4O2 · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -45.0±2.0°, c = 1 in methanol
skład
carbon, 60.7-63.2%
nitrogen, 20.8-21.7%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H10N4O2.C6H13N/c12-15-14-10(11(16)17)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,6,10,13H,5H2,(H,16,17);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
Klucz InChI
CONRNQTWYKMOCC-PPHPATTJSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)