Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
5639286
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
crystals
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
crystals
composition
carbon, 41.5-43.2% , nitrogen, 24.0-25.4%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H16N6O6/c1-5(19)22-10-8(15-17-13)4-9(16-18-14)11(23-6(2)20)12(10)24-7(3)21/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-,12-
InChI key
SQKWPVVWVBKSIG-CSPFCNMYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (TLC) | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form crystals | form solid | form - | form - |
| composition carbon, 41.5-43.2% , nitrogen, 24.0-25.4% | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?