Merck
714038
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol hydrochloride
≥96.0%
Synonim(y):
(1R,2R)-2-Amino-1-tetralol hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.68
Beilstein:
6577187
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
Postać
solid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥97.0%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-4,9-10,12H,5-6,11H2;1H/t9-,10-;/m1./s1
Klucz InChI
OJKXKJBAGVKYBW-DHTOPLTISA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)