Kluczowe dokumenty
713937
(1S,2S)-trans-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
(1S-trans)-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxynaphthalene
About This Item
Próba
≥96.0% (HPLC)
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥97.0%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
QPUHWUSUBHNZCG-UWVGGRQHSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)