Merck
712868
Sigma-Aldrich
N-Benzylidene-P,P-diphenylphosphinic amide
≥97.0%
Synonim(y):
N-(Diphenylphosphinyl)benzaldimine, P,P-Diphenyl-N-(phenylmethylene)phosphinic amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.31
Beilstein:
4686814
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
ciąg SMILES
O=P(\N=C\c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-22(18-12-6-2-7-13-18,19-14-8-3-9-15-19)20-16-17-10-4-1-5-11-17/h1-16H/b20-16+
Klucz InChI
JLAOYBRAGQKVLX-CAPFRKAQSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)