Merck
712337
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-Bis(6-methyl-2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride
96%
Synonim(y):
(R,R)-6-Me2-BPBP tetrahydrochloride, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidine]-1,1′-diylbis(methylene)]bis[6-methylpyridine] tetrahydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N4 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.5% (HPLC)
95.5-104.5% (AT)
96%
Postać
lumps
aktywność optyczna
[α]/D +10.0±1.0°, c = 1 in H2O
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN3Cc4cccc(C)n4)n1
InChI
1S/C22H30N4.4ClH/c1-17-7-3-9-19(23-17)15-25-13-5-11-21(25)22-12-6-14-26(22)16-20-10-4-8-18(2)24-20;;;;/h3-4,7-10,21-22H,5-6,11-16H2,1-2H3;4*1H/t21-,22-;;;;/m1..../s1
Klucz InChI
ZWSAWWIIHCCUJE-KGRCRCTKSA-N
Zastosowanie
Ligand for iron complexes - for the asymmetric olefin cis-dihydroxylation with very high ee.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iron-catalyzed asymmetric olefin cis-dihydroxylation with 97% enantiomeric excess.
Ken Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(10), 1887-1889 (2008-02-01)