Merck
711926
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥94.5% (TLC)
95%
Postać
lumps
aktywność optyczna
[α]/D -12.0±1°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@H](CC#C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c1-2-3-5(7)4-6(8)9;/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m1./s1
Klucz InChI
FVKOZZHCHSRKJA-NUBCRITNSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)