Merck
711861
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-2-thienylglycine
97%
Synonim(y):
(R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(2-thienyl)acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]/D -90±5°, c = 1 in ethanol
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1cccs1
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(9(13)14)7-5-4-6-17-7/h4-6,8H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
CFAJOXPICRIMCA-QMMMGPOBSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)