Merck
711500
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
97%
Synonim(y):
1-Methyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrazol-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5F3N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.10
Beilstein:
3543409
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
129-134 °C
ciąg SMILES
Cn1nc(O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3N2O/c1-10-3(5(6,7)8)2-4(11)9-10/h2H,1H3,(H,9,11)
Klucz InChI
QEHXHKNBIGEWIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanlin Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(3), 2828-2837 (2020-08-09)
The present study aimed to investigate the effect of carbachol on the intestinal tight-junction barrier in a rat model of severe acute pancreatitis (SAP) without aggravating pancreatic injury, and to determine whether cell division cycle 42 (Cdc42)/F-actin could have a