Kluczowe dokumenty
710954
1,4-Dibromobutane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Br(13CH2)4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
-20 °C
gęstość
1.841 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Br[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
ULTHEAFYOOPTTB-JCDJMFQYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?