Merck
710881
Sigma-Aldrich
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
contains 20% KBr, 97%
Wybierz wielkość
250 MG
283,50 zł
283,50 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
283,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BF3KO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
283,50 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
zawiera
20% KBr
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
phenoxy
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)COc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
Klucz InChI
OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fenoksymetylotrifluoroboran potasu jest stabilnym surogatem kwasu boronowego przydatnym w reakcjach krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura i innych reakcjach tworzenia wiązań C-C.[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of potassium alkoxymethyltrifluoroborates and their cross-coupling with aryl chlorides
Molander GA and Canturk B
Organic Letters, 10(11), 2135-2138 (2008)
Aryloxymethyltrifluoroborates for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate Arylation. o-methoxyarylation through 1, 4-rhodium shift
Ming J and Hayashi T
Organic Letters, 18(24), 6452-6455 (2016)
Produkty
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.