Merck
710822
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-methylindole
97%
Synonim(y):
5-Bromo-7-methyl-1H-indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.648
gęstość
1.503 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)