Merck
710741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
5-Bromo-2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14BBrFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
46-50 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)