Merck
710415
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)titanium dichloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22Cl2Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C
ciąg SMILES
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)