Merck
710156
Sigma-Aldrich
3-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COC(Cc1cccc(C)c1)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-5-4-6-10(7-9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
YUQCSJRITDBZLT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)