Merck
710121
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylacetaldehyde dimethylacetal
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acetal
ether
fluoro
ciąg SMILES
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)