Kluczowe dokumenty
710083
[(4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl]trifluoroborate
internal salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14BF3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
64-70 °C
ciąg SMILES
CN1CC[NH+](CC1)C[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H13BF3N2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10/h2-6H2,1H3/q-1/p+1
Klucz InChI
NWDSODBACSCRNQ-UHFFFAOYSA-O
Zastosowanie
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and cross coupling with mesylated phenol derivatives
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)