Merck
710016
Sigma-Aldrich
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H39N4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
stężenie
0.5 M in diethyl ether
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
Klucz InChI
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)