Merck
709867
Sigma-Aldrich
1-Phenylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
1-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
mp
123-127 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccn2-c3ccccc3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-11-8-12-18(14)13-9-6-5-7-10-13/h5-12H,1-4H3
Klucz InChI
VNVCVJBYXTXQRQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)