Merck
709654
Sigma-Aldrich
7-Bromo-5-methylindole
96%
Synonim(y):
7-Bromo-5-methyl-1H-indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-11-9(7)8(10)5-6/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
DCPYEEKBRKJUCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)