Merck
709433
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D, anhydrous
Synonim(y):
Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.16
Beilstein:
111854
Numer MDL:
klasa czystości
anhydrous
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Próba
95% (CP)
zanieczyszczenia
<50 ppm water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Opis ogólny
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8, TDF) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. 1H NMR line shape analysis of the exchange rates of proton between methanol and acetic acid dissolved in THF-d8 was reported. It participates as a solvent in the synthesis of deuteriotris[bis(trimethylsilyl)amido]thorium and deuteriotris[bis(trimethylsiiyl)amido]uranium. Dynamic NMR spectroscopic study of 15N,15N′-dipentadeuterophenylformamidine (DPFA) has been studied in THF-d8.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and hydrogen-deuterium exchange of alkyl and hydride bis(trimethylsilyl) amido derivatives of the actinide elements.
Simpson SJ, et al.
Inorganic Chemistry, 20(9), 2991-2995 (1981)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in