Merck
709301
Sigma-Aldrich
Iron arsenide
pieces, 99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AsFe2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.5% trace metals basis
Postać
pieces
mp
>400 °C
ciąg SMILES
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
Klucz InChI
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)