Merck
708410
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
97%
Synonim(y):
4-Bromosalicylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
216-217 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
FYAKLZKQJDBBKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)