Merck
708100
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Synonim(y):
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
mp
185-190 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
Klucz InChI
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)