Merck
707902
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10BBrFNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
243-247 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2F
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)7-3-2-4-8(13)11(7)14/h2-4H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
POSHLJSRMPWZEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)