Merck
707422
SAFC
N-Fmoc-isocyanate
95%
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)isocyanate, Carbonisocyanatidic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester, Fluoren-9-ylmethyloxycarbonylisocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
52-56 °C
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C=NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H11NO3/c18-10-17-16(19)20-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
Klucz InChI
SRAHDGNWVCEFKK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3